OH30127969
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX2202/E, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30127969
zakres pomiaru nośności
2200 g, resolution: 0.01 g
Szer. szalki × dł.
19.5 cm × 17.5 cm
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)