OH30127967
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX1502/E, weighing capacity 1520 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonim(y):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30127967
zakres pomiaru nośności
1520 g, resolution: 0.01 g
weighing pan W × L
19.5 cm × 17.5 cm