Kluczowe dokumenty
OH30100630
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model AX224N, weighing capacity 220 g, resolution: 0.0001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Materiały
metal weighing plate
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30100630
zakres pomiaru nośności
220 g, resolution: 0.0001 g
śr. szalki
9 cm
Opis ogólny
Zachowując idealną równowagę między pomysłowymi funkcjami a funkcjonalnymi, nieskomplikowanymi możliwościami ważenia, OHAUS Adventurer zawiera wszystkie aplikacje niezbędne do rutynowych czynności ważenia i pomiarów. Dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu, zgodności z GLP/GMP, dwóm portom USB i wielu innym funkcjom, Adventurer jest najbardziej kompletną wagą w swojej klasie.
Zastosowanie
Ważenie, liczenie części, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, ważenie zwierząt/ dynamiczne, sumowanie/statystyka, recepturowanie, określanie gęstości, podtrzymanie wyświetlacza
Cechy i korzyści
Wybierane filtry środowiskowe, automatyczne tarowanie, wybierane przez użytkownika punkty kalibracji zakresu, blokada oprogramowania i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje drukowania danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektu i użytkownika, do 9 języków obsługi
Informacje prawne
Adventurer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)