Kluczowe dokumenty
OH30058730
Ohaus® Conductivity Meter
Model ST3100C-B, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41115609
wejście AC/DC
110/120 V, US/Japan plug
Materiały
epoxy shaft
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30058730
zakres pomiaru przewodności
0.00-199.9 mS/cm
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
Opis ogólny
Wśród przyjaznych dla użytkownika funkcji Startera 3100C, które ułatwiają obsługę, znajduje się regulowany, samodzielny uchwyt elektrody i duży podświetlany wyświetlacz LCD.
Łatwy w użyciu i dokładny dzięki prostemu procesowi kalibracji, automatycznej kompensacji temperatury i szybkim wynikom.
Zastosowanie
Przewodność, całkowite rozpuszczone substancje stałe (TDS), pomiar zasolenia
Przewodność, pomiar całkowitej ilości rozpuszczonych substancji stałych (TDS)
Cechy i korzyści
99 pamięci pomiarów, automatyczne i ręczne funkcje punktów końcowych, automatyczna i ręczna kompensacja temperatury
Automatyczna kompensacja temperatury, regulowany współczynnik temperatury
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)