This pH Meter does not include a pH electrode storage solution. However, a pH Buffer Powder Set, for pH 4, 7, and 10, is included.
See product 60135, 3M Potassium Chloride solution, which may be used for electrode storage.
OH30057496
Ohaus® pH Meter
Model ST2100-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Polecane produkty
Materiały
epoxy shaft
Właściwości
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ohaus® 30057496
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
zakres pomiaru pH
-2-16 pH unit
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Does the pH meter come with storage solution and calibration buffers?