Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
Origin of replication:
pUC
Bacteria selection:
ampicillin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
EKT
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in human cells
tag
FLAG® tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4529 bp
bacteria selection
ampicillin
origin of replication
pUC
peptide cleavage
EKT
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ten produkt jest alternatywą dla naszego oryginalnego wektora pFLAG, numer produktu E6783.
Wektor ekspresyjny pSF-CMV-NH2-FLAG jest pochodną pSF-CMV-Amp o długości 4,5 kb do przejściowej ekspresji wewnątrzkomórkowych N-końcowych białek fuzyjnych FLAG w komórkach ssaków. Epitop FLAG jest małym 8-aminokwasowym hydrofilowym tagiem (DYKDDDDK), który umożliwia czułe wykrywanie i wysokiej jakości oczyszczanie białek przy użyciu produktów anty-FLAG, takich jak przeciwciało anty-FLAG M2 (numer katalogowy F3165). pSF-CMV-NH2-FLAG jest wektorem wahadłowym, zawierającym zarówno źródła replikacji E. coli, jak i SV40, do propagacji w komórkach bakteryjnych i ssaczych. Wydajność replikacji i integracji genomu jest optymalna przy użyciu gospodarza ssaków wyrażającego antygen T SV40. Region regulacyjny promotora ludzkiego wirusa cytomegalii napędza transkrypcję konstruktów fuzyjnych FLAG.
Application
Klonowanie genu: Ten plazmid zawiera gen w obrębie głównego miejsca wielokrotnego klonowania (NotI-ClaI). Każdy plazmid, który sprzedajemy, w którym gen jest w tej konfiguracji, będzie znajdował się dokładnie w tej samej pozycji w stosunku do kodonu start i stop genu. Jedynymi wyjątkami od tej reguły są białka fuzyjne, w których gen fuzyjny może być umieszczony z przodu lub na końcu MCS, aby umożliwić fuzję genów.
Umieszczenie wszystkich naszych genów w tym samym miejscu umożliwia ich przenoszenie między plazmidami przy użyciu tej samej metody klonowania i miejsc restrykcyjnych, niezależnie od używanego plazmidu z naszej oferty produktów. Wstawienie nowego genu do tego plazmidu powinno być łatwo możliwe przy użyciu szeregu standardowych miejsc enzymów restrykcyjnych, które otaczają gen obecnie znajdujący się w wektorze.
Uwagi dotyczące miejsca wielokrotnego klonowania:
W miejscu wielokrotnego klonowania znajdują się dwa ważne miejsca restrykcyjne zwane miejscami BsgI i BseRI. Miejsca te przecinają DNA w tym samym miejscu i przecinają kodon stop genu w miejscu wielokrotnego klonowania w tym plazmidzie, tworząc w ten sposób nawis TA. Ten nawis jest kompatybilny z dowolnym z naszych plazmidów peptydowych lub plazmidów z reporterowym znacznikiem fuzyjnym, również ciętych jednym z tych enzymów. Pozwala to na tworzenie płynnych fuzji C-końcowych z genem w tym miejscu wielokrotnego klonowania przy użyciu jednego etapu klonowania z naszego asortymentu C-końcowych peptydów i znaczników reporterowych. Zwykle najprostszą metodą jest sklonowanie C-końcowego znacznika z naszych innych produktów plazmidowych do tego plazmidu przy użyciu BsgI lub BseRI i miejsca restrykcyjnego ClaI.
Miejsca BseRI i BsgI są niepalindromowe i rozszczepiają określoną liczbę zasad z dala od ich miejsc wiązania. Pozwala im to przeciąć kodon stop w genie w tym plazmidzie niezależnie od sekwencji genu.
Umieszczenie wszystkich naszych genów w tym samym miejscu umożliwia ich przenoszenie między plazmidami przy użyciu tej samej metody klonowania i miejsc restrykcyjnych, niezależnie od używanego plazmidu z naszej oferty produktów. Wstawienie nowego genu do tego plazmidu powinno być łatwo możliwe przy użyciu szeregu standardowych miejsc enzymów restrykcyjnych, które otaczają gen obecnie znajdujący się w wektorze.
Uwagi dotyczące miejsca wielokrotnego klonowania:
W miejscu wielokrotnego klonowania znajdują się dwa ważne miejsca restrykcyjne zwane miejscami BsgI i BseRI. Miejsca te przecinają DNA w tym samym miejscu i przecinają kodon stop genu w miejscu wielokrotnego klonowania w tym plazmidzie, tworząc w ten sposób nawis TA. Ten nawis jest kompatybilny z dowolnym z naszych plazmidów peptydowych lub plazmidów z reporterowym znacznikiem fuzyjnym, również ciętych jednym z tych enzymów. Pozwala to na tworzenie płynnych fuzji C-końcowych z genem w tym miejscu wielokrotnego klonowania przy użyciu jednego etapu klonowania z naszego asortymentu C-końcowych peptydów i znaczników reporterowych. Zwykle najprostszą metodą jest sklonowanie C-końcowego znacznika z naszych innych produktów plazmidowych do tego plazmidu przy użyciu BsgI lub BseRI i miejsca restrykcyjnego ClaI.
Miejsca BseRI i BsgI są niepalindromowe i rozszczepiają określoną liczbę zasad z dala od ich miejsc wiązania. Pozwala im to przeciąć kodon stop w genie w tym plazmidzie niezależnie od sekwencji genu.
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Platformy technologiczne i rozwiązania eksperckie OXGENE przyspieszają odkrywanie, rozwój i produkcję terapii komórkowych i genowych. Współpracujemy z klientami w celu ekspresji interesującego ich genu na dużą skalę, przy zachowaniu wysokiego poziomu czystości. Ponadto nasza zintegrowana bioinformatyka i technologia edycji genów o wysokiej wydajności tworzy usprawniony przepływ pracy dla zautomatyzowanej produkcji linii komórkowych. Dowiedz się więcej na stronie www.oxgene.com .
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oxford Genetics jest znakiem towarowym firmy Oxford Genetics Ltd
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| OGS618-5UG | 04061833351833 |