Merck
OGS3305
PSF-OXB20-NH2-GST-EKT - N-KOŃCOWY PLAZMID BAKTERYJNY ZE ZNACZNIKIEM GST
plasmid vector for molecular cloning
Synonim(y):
szybki wektor
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Promoter:
Promoter name: OXB20
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
Origin of replication:
pUC (500 copies)
Bacteria selection:
kanamycin
Reporter gene:
none
Peptide cleavage:
EKT
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
tag
GST tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 4523 bp
bacteria selection
kanamycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
EKT
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: OXB20
Promoter activity: constitutive
Promoter type: bacterial
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Plazmid ten jest przeznaczony do ekspresji znakowanych białek w E. coli. Plazmid zawiera konstytutywny promotor (OXB20) pochodzący z regionu przed genem RecA E. coli. Nie wymaga on indukcji ani żadnych dodatkowych składników do aktywności. Jest to najsilniejszy z oferowanych przez nas promotorów bakteryjnych, a ten wysoki poziom ekspresji może powodować problemy z ekspresją niektórych białek o słabej rozpuszczalności. Z tego powodu sprzedajemy szereg promotorów bakteryjnych o różnych poziomach ekspresji (OXB1(niski)>OXB20(wysoki)), które na życzenie mogą być dostarczane z tagami peptydowymi w tym plazmidzie.
O tagu peptydowym: Ten plazmid zawiera n-końcowy znacznik powinowactwa Glutathione-S-Transferase (GST), który może być połączony z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie i/lub oczyszczanie białka. Sekwencja znacznika to: SPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGDHPPKS.
O znaczniku rozszczepienia:Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia EKT. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: DDDDK. Proteaza enterokinaza (EKT) rozszczepia się po resztach lizyny. Może rozszczepiać inne podstawowe reszty, ale zależy to od potwierdzenia białka. Jeśli prolina podąża za miejscem, nie zostanie przecięta. Żaden z naszych produktów nie zawiera proliny za miejscem cięcia.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera konstytutywny promotor bakteryjny, który nie wymaga indukcji. Jest to najsilniejszy sprzedawany przez nas promotor bakteryjny, który może powodować problemy z rozpuszczalnością i ekspresją niektórych białek. Oferujemy również szereg innych promotorów bakteryjnych, które są kompatybilne z tym plazmidem i są dostępne na życzenie.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.oxfordgenetics.com.
Other Notes
Szukasz więcej opcji wektorów, aby przyspieszyć swoje eksperymenty? Rozważ niestandardowy wektor do klonowania zaprojektowany i zbudowany przez Oxford Genetics. Więcej informacji można znaleźć na stronie Oxford Genetics - partnera firmy Sigma w zakresie wektorów do klonowania i ekspresji do zastosowań w biologii molekularnej i biologii syntetycznej.
Wybierz żądany typ pliku. Dla porównania, większość programów do klonowania importuje plik .gb (Genbank) i automatycznie pokazuje wszystkie funkcje plazmidów po pobraniu i zaimportowaniu.
Genebank Vector Sequence File
FASTA Vector Sequence File
Pełna mapa plazmidu
Legal Information
Oxford Genetics is a trademark of Oxford Genetics Ltd
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jin-Gyoung Jung et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004751-e1004751 (2014-10-31)
The Notch3 signaling pathway is thought to play a critical role in cancer development, as evidenced by the Notch3 amplification and rearrangement observed in human cancers. However, the molecular mechanism by which Notch3 signaling contributes to tumorigenesis is largely unknown.
Alexander C Cerny et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005578-e1005578 (2015-10-29)
Recycling of signaling proteins is a common phenomenon in diverse signaling pathways. In photoreceptors of Drosophila, light absorption by rhodopsin triggers a phospholipase Cβ-mediated opening of the ion channels transient receptor potential (TRP) and TRP-like (TRPL) and generates the visual
Diana Romero et al.
Carcinogenesis, 37(1), 18-29 (2015-10-28)
Dickkopf-3 (Dkk-3) is a secreted protein whose expression is downregulated in many types of cancer. Endogenous Dkk-3 is required for formation of acini in 3D cultures of prostate epithelial cells, where it inhibits transforming growth factor (TGF)-β/Smad signaling. Here, we
Geoffrey M Lynn et al.
Nature biotechnology, 33(11), 1201-1210 (2015-10-27)
The efficacy of vaccine adjuvants such as Toll-like receptor agonists (TLRa) can be improved through formulation and delivery approaches. Here, we attached small molecule TLR-7/8a to polymer scaffolds (polymer-TLR-7/8a) and evaluated how different physicochemical properties of the TLR-7/8a and polymer