Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
PSF-CMV-PURO-NH2-10HIS-TEV - N-KOŃCOWY PLAZMID SSAKÓW ZE ZNACZNIKIEM 10HIS, plasmid vector for molecular cloning
tag
10-His tagged
form
buffered aqueous solution
mol wt
size 6200 bp
bacteria selection
kanamycin
mammalian cells selection
puromycin
origin of replication
pUC (500 copies)
peptide cleavage
TEV
peptide tag location
N-terminal
promoter
Promoter name: CMV
Promoter activity: constitutive
Promoter type: mammalian
reporter gene
none
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Aby wyświetlić certyfikat analizy dla tego produktu, należy odwiedzić stronę www.oxgene.com .
General description
Plazmid ten jest przeznaczony do ekspresji znakowanych białek w komórkach ssaków poprzez przejściową transfekcję lub tworzenie stabilnych linii komórkowych. Zawiera kasetę ekspresyjną oporności na puromycynę wykorzystującą ludzki promotor ubikwityny do napędzania ekspresji i umożliwienia selekcji komórek zawierających plazmid.
O znaczniku peptydowym:Plazmid ten zawiera n-końcowy znacznik powinowactwa deka-histydyny (10His), który można połączyć z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie i/lub oczyszczanie białka. Sekwencja znacznika to: HHHHHHHHH.
O znaczniku rozszczepienia:Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia TEV. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: ENLYFQG. Rozszczepienie następuje między resztami Glu i Gly. TEV ma często lepszą specyficzność dla swojego miejsca rozpoznawania w porównaniu do EKT Thrombin lub Faxtor Xa.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
O znaczniku peptydowym:Plazmid ten zawiera n-końcowy znacznik powinowactwa deka-histydyny (10His), który można połączyć z interesującym genem, aby umożliwić wykrywanie i/lub oczyszczanie białka. Sekwencja znacznika to: HHHHHHHHH.
O znaczniku rozszczepienia:Plazmid ten koduje również miejsce rozszczepienia proteazy, które zostało zaprojektowane tak, aby znajdowało się między interesującym genem a znacznikiem, aby umożliwić usunięcie znacznika po oczyszczeniu lub izolacji białka. Ten plazmid zawiera znacznik rozszczepienia TEV. Sekwencja białkowa znacznika rozszczepienia to: ENLYFQG. Rozszczepienie następuje między resztami Glu i Gly. TEV ma często lepszą specyficzność dla swojego miejsca rozpoznawania w porównaniu do EKT Thrombin lub Faxtor Xa.
Poziom ekspresji promotora: Ten plazmid zawiera promotor CMV ssaków do napędzania ekspresji genów. Przetestowaliśmy wszystkie nasze promotory ssaków w różnych typach komórek i CMV jest konsekwentnie najsilniejszy w tych, które badaliśmy. Istnieje jednak wiele doniesień o promotorze CMV wykazującym wyciszenie przez metylację w hodowli długoterminowej.
Other Notes
Aby wyświetlić informacje o sekwencji dla tego produktu, odwiedź stronę produktu .
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Jin-Gyoung Jung et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004751-e1004751 (2014-10-31)
The Notch3 signaling pathway is thought to play a critical role in cancer development, as evidenced by the Notch3 amplification and rearrangement observed in human cancers. However, the molecular mechanism by which Notch3 signaling contributes to tumorigenesis is largely unknown.
Geoffrey M Lynn et al.
Nature biotechnology, 33(11), 1201-1210 (2015-10-27)
The efficacy of vaccine adjuvants such as Toll-like receptor agonists (TLRa) can be improved through formulation and delivery approaches. Here, we attached small molecule TLR-7/8a to polymer scaffolds (polymer-TLR-7/8a) and evaluated how different physicochemical properties of the TLR-7/8a and polymer
Diana Romero et al.
Carcinogenesis, 37(1), 18-29 (2015-10-28)
Dickkopf-3 (Dkk-3) is a secreted protein whose expression is downregulated in many types of cancer. Endogenous Dkk-3 is required for formation of acini in 3D cultures of prostate epithelial cells, where it inhibits transforming growth factor (TGF)-β/Smad signaling. Here, we
Alexander C Cerny et al.
PLoS genetics, 11(10), e1005578-e1005578 (2015-10-29)
Recycling of signaling proteins is a common phenomenon in diverse signaling pathways. In photoreceptors of Drosophila, light absorption by rhodopsin triggers a phospholipase Cβ-mediated opening of the ion channels transient receptor potential (TRP) and TRP-like (TRPL) and generates the visual