Merck
O9881
Sigma-Aldrich
Methyl cis-12-octadecenoate
~99% (capillary GC)
Synonim(y):
cis-12-Octadecenoic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
~99% (capillary GC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC\C=C/CCCCCCCCCCC(=O)OC
Opakowanie
Sealed ampule, under Argon.