Nazwa produktu
Oleandrin, ≥98% (HPLC)
InChI key
JLPDBLFIVFSOCC-XYXFTTADSA-N
InChI
1S/C32H48O9/c1-17-29(35)24(37-5)14-27(39-17)41-21-8-10-30(3)20(13-21)6-7-23-22(30)9-11-31(4)28(19-12-26(34)38-16-19)25(40-18(2)33)15-32(23,31)36/h12,17,20-25,27-29,35-36H,6-11,13-16H2,1-5H3/t17-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,27-,28-,29-,30-,31+,32-/m0/s1
SMILES string
CO[C@H]1C[C@@H](O[C@@H](C)[C@@H]1O)O[C@H]2CC[C@@]3(C)C(CCC4C3CC[C@]5(C)[C@H]([C@H](C[C@]45O)OC(C)=O)C6=CC(=O)OC6)C2
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?