Merck
O6501
Sigma-Aldrich
Arachidyl oleate
~99%, liquid
Synonim(y):
Oleic acid arachidyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H74O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~99%
Postać
liquid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Opakowanie
Sealed ampule.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianzhong Chen et al.
Lipids, 50(8), 821-836 (2015-07-17)
A series of different types of wax esters (represented by RCOOR') were systematically studied by using electrospray ionization (ESI) collision-induced dissociation tandem mass spectrometry (MS/MS) along with pseudo MS(3) (in-source dissociation combined with MS/MS) on a quadrupole time-of-flight (Q-TOF) mass