O5508
N4-Octadecylcytosine β-D-arabinofuranoside
Synonim(y):
N(4)-octadecyl-ara-C, N4-Stearyl-Ara C, NOAC
About This Item
Postać
solid
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C27H49N3O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-28-23-18-20-30(27(34)29-23)26-25(33)24(32)22(21-31)35-26/h18,20,22,24-26,31-33H,2-17,19,21H2,1H3,(H,28,29,34)/t22-,24-,25+,26-/m1/s1
Klucz InChI
HQHQCEKUGWOYPS-URBBEOKESA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3