Informacje o tej pozycji
assay
≥95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCSCCOC1OC(CO)C(OC2OC(CO)C(OC3OC(COC4OC(CO)C(O)C(O)C4O)C(O)C(O)C3O)C(O)C2O)C(O)C1O
InChI
1S/C44H82O21S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-66-20-18-58-41-37(56)33(52)39(26(22-46)61-41)65-44-38(57)34(53)40(27(23-47)62-44)64-43-36(55)32(51)30(49)28(63-43)24-59-42-35(54)31(50)29(48)25(21-45)60-42/h25-57H,2-24H2,1H3
InChI key
LCVLXPYSKDKYEK-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| O3755-5MG | 04061833275757 |