Merck
O3264
Olomoucine II
≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-(1-Ethyl-2-hydroxyethylamino)-6-(2-hydroxybenzyl)amino-9-isopropylpurine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(CO)Nc1nc(NCc2ccccc2O)c3ncn(C(C)C)c3n1
InChI
1S/C19H26N6O2/c1-4-14(10-26)22-19-23-17(20-9-13-7-5-6-8-15(13)27)16-18(24-19)25(11-21-16)12(2)3/h5-8,11-12,14,26-27H,4,9-10H2,1-3H3,(H2,20,22,23,24)
InChI key
NDUVSANREQEDRE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cdk1 inhibitor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)