Merck
O2126
Octacosane
~99% (GC)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)26CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.76
EC Number:
211-125-7
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1770570
Pozwól nam pomóc
vapor density
13.6 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
~99% (GC)
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
mp
57-64 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
InChI key
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)