Merck
O0761
Sigma-Aldrich
Octamethylcyclotetrasiloxane
About This Item
Wzór liniowy:
[-Si(CH3)2O-]4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.62
Beilstein:
1787074
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
gęstość pary
1 (vs air)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
Klucz InChI
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)