Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 997,00 zł |
Informacje o tej pozycji
997,00 zł
Nazwa produktu
Netropsin dihydrochloride, from Streptomyces netropsis, ≥98% (HPLC), powder
biological source
Streptomyces netropsis
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faintly yellow
solubility
H2O: 1 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]Cl.[H]Cl.NC(CCNC(C1=CC(NC(C2=CC(NC(CNC(N)=N)=O)=CN2C)=O)=CN1C)=O)=N
InChI
1S/C18H26N10O3.2ClH/c1-27-9-11(6-12(27)16(30)23-4-3-14(19)20)26-17(31)13-5-10(8-28(13)2)25-15(29)7-24-18(21)22;;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3,(H3,19,20)(H,23,30)(H,25,29)(H,26,31)(H4,21,22,24);2*1H
InChI key
SDRHUASONSRLFR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC and titration) | assay ≥98% (TLC and titration) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 g/mL, ethanol: soluble | solubility ethanol: 3.3 mg/mL, H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL, clear (warmed) |
| color faintly yellow | color white | color white to off-white | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?