Merck
N9643
Sigma-Aldrich
Naphthofluorescein di-(β-D-galactopyranoside)
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H36O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
756.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95%
Postać
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC1OC(Oc2ccc3c4Oc5c(ccc6cc(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7O)ccc56)C8(OC(=O)c9ccccc89)c4ccc3c2)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C40H36O15/c41-15-27-29(43)31(45)33(47)38(52-27)50-19-7-9-21-17(13-19)5-11-25-35(21)54-36-22-10-8-20(51-39-34(48)32(46)30(44)28(16-42)53-39)14-18(22)6-12-26(36)40(25)24-4-2-1-3-23(24)37(49)55-40/h1-14,27-34,38-39,41-48H,15-16H2
Klucz InChI
VGPNCTSZSMPXDJ-UHFFFAOYSA-N
Substraty
Fluorogenic substrate for β-galactosidase.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3