Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
N-6
matrix spacer
11 atoms
storage temp.
−20°C
Physical form
Lyophilized powder stabilized with lactose
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?