Kluczowe dokumenty
N9287
Monoclonal Anti-NBS1 (Nibrin) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone NBS1-501, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Nijmegen Breakage Syndrome, Anti-p95 Protein of NBS1.MRE11/RAD50 Complex
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NBS1-501, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using nuclear extract of HEK 293T expressing recombinant human NBS1
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NBN(4683)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- mikromacierzy przeciwciał
- immunocytochemia
- immunoblotting
- immunoprecypitacja
- test immunoenzymatyczny (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)