Merck
N8898
Sigma-Aldrich
Nerve Growth Factor Receptor/Fc Chimera human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder
Synonim(y):
NGF R, p75 Neurotrophin receptor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
0.885 μg/mL ED50
masa cząsteczkowa
75 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NGFR(4804)
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 2.5 mg bovine serum albumin.
Komentarz do analizy
The biological activity is measured by its ability to inhibit NGF-induced proliferation of TF-1 cells.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)