Merck
N8875
2-Naphthyl octanoate
Synonim(y):
Caprylic acid β-naphthyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.37
EC Number:
233-591-0
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)