Merck
N8636
Sigma-Aldrich
Neocarratetraose 41-sulfate sodium salt
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
C24H37O22SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
732.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Próba
≥98%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](OC2[C@H]3CO[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O3)O[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H]4OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]5O[C@@H]6CO[C@@H](C6O)[C@H]5O)[C@H]1O
Inne uwagi
Mixed anomers
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared enzymatically from κ-carrageenan.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M W McLean et al.
European journal of biochemistry, 101(2), 497-505 (1979-11-01)
A glycosulphatase present in the soluble fraction of disrupted Pseudomonas carrageenovora has been purified 500-fold by gel filtration on Sephacryl S-200 and ion-exchange chromatography on DEAE-Sepharose CL-6B. By dodecylsulphate/polyacrylamide gel electrophoresis the enzyme is practically homogeneous and has a molecular