Przejdź do
N8257
α-Naphtholphthalein
>80% purity NaOH basis (titration), practical grade, powder
Synonim(y):
1-Naphtholphthalein; 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
547,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H18O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.44
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
209-875-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
97816
547,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
α-Naphtholphthalein, practical grade
grade
practical grade
Quality Segment
assay
>80% NaOH basis (titration)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
pH
7.3-8.7, colorless to blue-green
mp
238-240 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, red-orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(c2ccccc12)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)c6ccccc56
InChI
1S/C28H18O4/c29-25-15-13-23(17-7-1-3-9-19(17)25)28(22-12-6-5-11-21(22)27(31)32-28)24-14-16-26(30)20-10-4-2-8-18(20)24/h1-16,29-30H
InChI key
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Naphtholphthalein, a phthalein dye is a pH indicator between 7.3 (colorless) and 8.7 (greenish-blue). Applications include inks, markers, detecting viable cells, food storage, and many more.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
291099205486P4758
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
grade
practical grade
grade
indicator grade
grade
indicator grade
grade
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, red-orange
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
>80% NaOH basis (titration)
assay
-
assay
-
assay
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)