Merck
N8136
Sigma-Aldrich
Neocarratetraose 41,43-disulfate disodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
C24H36O25S2Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
834.64
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]2O[C@@H]3CO[C@H]([C@H]2O)C3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@H]5O[C@@H]6CO[C@@H](C6O)[C@H]5O)[C@H]4O)[C@H]1OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C24H38O25S2.2Na/c25-1-5-15(48-50(33,34)35)19(10(28)21(32)41-5)46-23-12(30)18-14(8(44-23)4-40-18)45-24-13(31)20(16(6(2-26)42-24)49-51(36,37)38)47-22-11(29)17-9(27)7(43-22)3-39-17;;/h5-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,7-,8-,9?,10-,11-,12-,13-,14?,15+,16+,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24+;;/m1../s1
Klucz InChI
VJDGBWQZCPEBMZ-PHERPFAOSA-L
Inne uwagi
Mixed anomers
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared enzymatically from κ-carrageenan.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M W McLean et al.
European journal of biochemistry, 93(3), 553-558 (1979-02-01)
A kappa-carrageenase was isolated from the cell-free medium of cultured Pseudomonas carrageenovora. From dodecylsulphate/polyacrylamide gel electrophoresis, a single protein (identified as the kappa-carrageenase) was detected in the medium. Activity against nominal carrageenan types and inspection of the products indicate the