Merck
N7904
Sigma-Aldrich
NS 521 oxalate
solid
Synonim(y):
1-(1-Butyl)-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine oxalate, 1-(1-Butyl-piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-benzimidazol-2-one-oxalate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23N3O · C2H2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
kolor
white
rozpuszczalność
H2O: 10 mg/mL
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O.CCCCN1CCC(CC1)N2C(=O)Nc3ccccc23
Działania biochem./fizjol.
Novel benzimidazolone neuroprotective agent.
Informacje prawne
Sold under license from NeuroSearch (US Patent #6, 180,649).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Grønborg et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 290(1), 348-353 (1999-06-25)
NS521 (1-(1-butyl)-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine) belongs to a group of novel benzimidazolones, which exhibit neurotrophic-like activities. In vitro, NS521 rescued neuronal PC12 cells from death induced by serum and nerve growth factor deprivation. The survival effect of NS521 appeared to reflect a delay