N6909
Neurturin human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonim(y):
NRTN, NTN
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
15-50 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
monomer calculated mol wt ~12.5 kDa
predicted mol wt ~14 kDa by SDS-PAGE (reducing)
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NRTN(4902)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)