N6162
Anti-Neuropeptide FF1 Receptor (NPFF1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-G protein-coupled Receptor 147 (GPR147), Anti-RFamide-related Peptide Receptor OT7T022
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~48 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:500-1:1,000 using brain lysate
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPFFR1(64106)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.