Kluczowe dokumenty
N6144
[Ala5, β-Ala8]-α-Neurokinin Fragment 4-10
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Asp-Ala-Phe-Val-β-Ala-Leu-Met-NH2
About This Item
Próba
≥97% (HPLC)
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CCNC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(C)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C35H56N8O9S/c1-19(2)16-25(33(50)41-24(30(37)47)13-15-53-6)40-27(44)12-14-38-35(52)29(20(3)4)43-34(51)26(17-22-10-8-7-9-11-22)42-31(48)21(5)39-32(49)23(36)18-28(45)46/h7-11,19-21,23-26,29H,12-18,36H2,1-6H3,(H2,37,47)(H,38,52)(H,39,49)(H,40,44)(H,41,50)(H,42,48)(H,43,51)(H,45,46)
Klucz InChI
AEABSNNHNNJKEX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TAC1(6863)
Amino Acid Sequence
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3