Merck
N5020
Sigma-Aldrich
1-Norokadaone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H66O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
758.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(O)C3OC4CCC5(CCC(O5)\C=C\C(C)C6CC(C)=CC7(OC(CCC7O)CC(C)=O)O6)OC4C(O)C3=C
InChI
1S/C43H66O11/c1-25-21-35(52-43(24-25)36(46)12-11-32(51-43)23-29(5)44)26(2)9-10-31-14-18-42(50-31)19-15-34-40(54-42)37(47)30(6)39(49-34)33(45)22-28(4)38-27(3)13-17-41(53-38)16-7-8-20-48-41/h9-10,24,26-28,31-40,45-47H,6-8,11-23H2,1-5H3/b10-9+
Klucz InChI
NJOGICJCSWVJKS-MDZDMXLPSA-N
Zastosowanie
May be useful as a negative control.
Inne uwagi
Okadaic acid analog with low protein phosphatase inhibition and little affinity for receptors.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Nishiwaki et al.
Carcinogenesis, 11(10), 1837-1841 (1990-10-01)
Okadaic acid (OA) is a potent non-12-O-tetradecanoyl-phorbol-13-acetate (non-TPA) type tumor promoter on mouse skin. OA acts on cells through inhibiting the activity of protein phosphatases and results in the increase of phosphorylation of proteins. Seventeen OA derivatives were evaluated as