Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 770,00 zł 577,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
209-497-0
MDL number:
577,50 zł
Cena katalogowa770,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (with NaOH, titration)
form
powder
color
white
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H8N2O3/c11-7(12)5-10-8(13)6-2-1-3-9-4-6/h1-4H,5H2,(H,10,13)(H,11,12)
InChI key
ZBSGKPYXQINNGF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nicotinuric acid (NUA) is a metabolite of niacin/vitamin B. Measurement of NUA levels in urine is used to indicate possible elevated nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) catabolism. NUA may be used as a reference (standard curve) in the analysis of NAD and NUA catabolism. Nicotinic acid reduces triglycerides and increases high density lipoprotein(HDL) cholesterol.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description for synthesis | description analytical standard | description ≥98% |
| assay ≥98% (with NaOH, titration) | assay ≥99% (acidimetric) | assay - | assay ≥98% |
| form powder | form granular | form - | form powder |
| color white | color - | color - | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?