Merck
N4641
Supelco
11-Nor-Δ8-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid
vacuum-dried powder
Synonim(y):
Δ6-Tetrahydrocannabinol-7-oic acid, 9-Carboxy-11-nor-Δ8-tetrahydrocannabinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Formularz
vacuum-dried powder
kontrola substancji
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3CC(=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
Zastosowanie
Standard for identification of THC metabolites.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Schwartz, A., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 5463-5463 (1986)