Przejdź do
N4396
Nalbuphine hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, μ and κ opioid receptors agonist
Synonim(y):
17-(Cyclobutylmethyl)-4,5-epoxymorphinan-3,6,14-triol hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
1725,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27NO4 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.90 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
245-549-9
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nalbuphine hydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
originator
Abbott
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].[H][C@@]12Oc3c(O)ccc4C[C@H]5N(CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CC[C@@H]2O)CC6CCC6
InChI
1S/C21H27NO4.ClH.H2O/c23-14-5-4-13-10-16-21(25)7-6-15(24)19-20(21,17(13)18(14)26-19)8-9-22(16)11-12-2-1-3-12;;/h4-5,12,15-16,19,23-25H,1-3,6-11H2;1H;1H2/t15-,16+,19-,20-,21+;;/m0../s1
InChI key
IUGXDRGXUYNFHK-XSFMULHUSA-N
Gene Information
General description
Nalbuphine functions as an analgesic. It has anti catabolic properties. Nalbuphine maybe associated with sedation, nausea and vomiting.
Biochem/physiol Actions
Partial agonist for μ and κ opioid receptors.
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N9412B2417H4413
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
Gene Information
-
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768)
Gene Information
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)