Merck
N4140
Sigma-Aldrich
N-(3-Nitro-2-pyridinesulfenyl)-L-aspartic acid β-t-butyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Postać
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC(NSc1ncccc1N(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O6S/c1-13(2,3)22-10(17)7-8(12(18)19)15-23-11-9(16(20)21)5-4-6-14-11/h4-6,8,15H,7H2,1-3H3,(H,18,19)
Klucz InChI
VTEWXTHQMTVUOZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3