Merck
N3637
Sigma-Aldrich
Nle-Arg-Phe amide
≥95% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H35N7O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCC[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C21H35N7O3/c1-2-3-10-15(22)19(30)27-16(11-7-12-26-21(24)25)20(31)28-17(18(23)29)13-14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,15-17H,2-3,7,10-13,22H2,1H3,(H2,23,29)(H,27,30)(H,28,31)(H4,24,25,26)/t15-,16-,17-/m0/s1
Klucz InChI
XPMYDYSYRCLZEG-ULQDDVLXSA-N
Działania biochem./fizjol.
Amid Nle-Arg-Phe jest analogiem neuropeptydu pobudzającego mięczaki.
Powiązanie
Analog amidu FMRF; analog neuropeptydu kardioekscytacyjnego mięczaka
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of peptide-like substances in the Placopecten: Possible role in growth and reproduction
Pani, A.K.; Roghani, A.; and Croll, R.P.
Biogenic Amines, 19, 47-67 (2005)
Caroline Perner et al.
Immunity, 53(5), 1063-1077 (2020-10-26)
Dendritic cells (DCs) of the cDC2 lineage initiate allergic immunity and in the dermis are marked by their expression of CD301b. CD301b+ dermal DCs respond to allergens encountered in vivo, but not in vitro. This suggests that another cell in the dermis