Merck
N3010
Sigma-Aldrich
[3,5-diBr-Tyr11]-Neurotensin
≥97% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78H119Br2N21O20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1830.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (HPLC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C5CCC(=O)N5)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3