Merck
N3009
SAFC
4-Nitrobenzaldehyde oxime
Synonim(y):
4-Nitrobenzaldoxime
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH=NOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13
Beilstein:
2047086
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
mp
126-130 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(=N\O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O3/c10-8-5-6-1-3-7(4-2-6)9(11)12/h1-5,10H/b8-5+
Klucz InChI
WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges