Kluczowe dokumenty
N2019
Nogalamycin
≥95%, from Streptomyces nogalater
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Streptomyces nogalater
Próba
≥95%
Postać
solid
spektrum działania antybiotyku
neoplastics
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC1C(C)OC(OC2CC(C)(O)C(C(=O)OC)c3cc4C(=O)c5c6OC7OC(C)(C(O)C(C7O)N(C)C)c6cc(O)c5C(=O)c4c(O)c23)C(OC)C1(C)OC
InChI
1S/C39H49NO16/c1-14-32(49-7)39(4,52-10)33(50-8)36(53-14)54-19-13-37(2,48)24(34(47)51-9)15-11-16-21(27(43)20(15)19)28(44)22-18(41)12-17-30(23(22)26(16)42)55-35-29(45)25(40(5)6)31(46)38(17,3)56-35/h11-12,14,19,24-25,29,31-33,35-36,41,43,45-46,48H,13H2,1-10H3
Klucz InChI
KGTDRFCXGRULNK-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges