Merck
N2010
Sigma-Aldrich
α-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt
≥90%
Synonim(y):
α-NADP, α-TPN, α-Triphosphopyridine nucleotide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28N7O17P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
743.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥90%
zanieczyszczenia
≤1% β-isomer
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3OP(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
Inne uwagi
α analog of β-NADP
Przestroga
This is not the common NADP required in the usual enzyme systems.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3