Kluczowe dokumenty
N179
NS 102
solid
Synonim(y):
6,7,8,9-Tetrahydro-5-nitro-1H-benz[g]indole-2,3-dione 3-oxime
About This Item
Postać
solid
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: >3 mg/mL
H2O: insoluble
methanol: insoluble
ciąg SMILES
O\N=C1/C(=O)Nc2c3CCCCc3c(cc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H11N3O4/c16-12-11(14-17)8-5-9(15(18)19)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13-12/h5,17H,1-4H2,(H,13,14,16)
Klucz InChI
SCDBMLHUXJBJSS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444) , GRINA(2907)
mouse ... GRIN1(14810) , GRIN2A(14811) , GRIN2B(14812) , GRIN2C(14813) , GRIN2D(14814) , GRIN3A(242443) , GRIN3B(170483) , GRINA(66168)
rat ... GRIN1(24408) , GRIN2A(24409) , GRIN2B(24410) , GRIN2C(24411) , GRIN2D(24412) , GRIN3A(191573) , GRIN3B(170796) , GRINA(266668)
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3