Informacje o tej pozycji
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
off-white to light tan
solubility
H2O: >2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.Cl.CC(=C)CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CC\C4=N/N=C6\CC[C@@]7(O)[C@H]8Cc9ccc(O)c%10O[C@@H]6[C@]7(CCN8CC=C)c9%10)c35
InChI
1S/C39H44N4O6.2ClH.H2O/c1-4-15-42-16-13-36-30-22-5-7-26(44)32(30)48-34(36)24(9-11-38(36,46)28(42)18-22)40-41-25-10-12-39(47)29-19-23-6-8-27(45)33-31(23)37(39,35(25)49-33)14-17-43(29)20-21(2)3;;;/h4-8,28-29,34-35,44-47H,1-2,9-20H2,3H3;2*1H;1H2/b40-24+,41-25+;;;/t28-,29-,34+,35+,36+,37+,38-,39-;;;/m1.../s1
InChI key
FZEFFWGHDWIOOD-VCOBIVQDSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N176-50MG | 04061834109778 |
| N176-250MG | 04061832272597 |
| N176-10MG | 04061834109761 |