Przejdź do
N158
Naftopidil hydrochloride hydrate
solid
Synonim(y):
4-(2-Methoxyphenyl)-α-[(1-naphthalenyloxy)methyl]-1-piperazineethanol hydrochloride hydrate, KT-611
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N2O3 · xHCl · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.49 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
methanol: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
O.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CC(O)COc3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H28N2O3.ClH.H2O/c1-28-24-11-5-4-10-22(24)26-15-13-25(14-16-26)17-20(27)18-29-23-12-6-8-19-7-2-3-9-21(19)23;;/h2-12,20,27H,13-18H2,1H3;1H;1H2
InChI key
INIDYCYXDNFBSV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
α1-Adrenoceptor antagonist; antihypertensive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H4413UC168C6022
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
methanol: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
ethanol: soluble, methanol: soluble
color
white
color
white
color
white to off-white
color
white to slightly yellow
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)