Informacje o tej pozycji
assay
≥95% (HPLC)
mp
152-154 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCNNC(=O)c1ccncc1)NCc2ccccc2
InChI
1S/C16H18N4O2/c21-15(18-12-13-4-2-1-3-5-13)8-11-19-20-16(22)14-6-9-17-10-7-14/h1-7,9-10,19H,8,11-12H2,(H,18,21)(H,20,22)
InChI key
NOIIUHRQUVNIDD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAOA(4128), MAOB(4129)
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?