Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Specific activity:
≥35 units/mg protein
Biological source:
Bacillus licheniformis
7550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Bacillus licheniformis
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥35 units/mg protein
packaging
vial of ≥15 units
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
One unit will oxidize 1.0 μmole NADH per minute at pH 7.0 at 30 °C.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder | description lyophilized powder, ≥20 units/mg protein | description recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder | description ≥2.4 U/g |
| biological source Bacillus licheniformis | biological source fungus (Trichoderma viride) | biological source - | biological source - |
| specific activity ≥35 units/mg protein | specific activity ≥20 units/mg protein | specific activity ≥35 unit/mg solid | specific activity ≥2.4 U/g |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form aqueous solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| packaging vial of ≥15 units | packaging - | packaging - | packaging - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?