Merck
N0501
2-Naphthyl propionate
Synonim(y):
Propionic acid 2-naphthyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
235-984-2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
KVMXEPJRCAPKJL-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)