Merck
N0254
Ethyl nonadecanoate
~99%
Synonim(y):
Nonadecanoic acid ethyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H42O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.56
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)