Kluczowe dokumenty
MTCP9602SRR
MTC Bio PCR Plates
size 96 well, low profile/Fast, semi-skirted with raised rim
Synonim(y):
płytka wielokomorowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiały
clear
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
lid: no
skirt
low profile/Fast, semi-skirted with raised rim
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P9602-SRR
rozmiar
96 well
pojemność dołka
0.2 mL
Opis ogólny
Płytki do PCR, półokrągłe z podniesionym brzegiem (ABI), 96 x 0,2 ml, 50 szt.
Płytki niskoprofilowe PureAmp 0,1 ml są kompatybilne z popularnymi urządzeniami qPCR. Płytki z półokrągłym brzegiem są dostępne w kolorze naturalnym lub białym (dla lepszego odbicia fluorescencji), a wersja z podniesionym brzegiem jest dostarczana w kolorze przezroczystym/naturalnym. Płytki PCR PureAmp 0,2 ml są zaprojektowane tak, aby były kompatybilne z większością popularnych termocyklerów. Precyzyjnie wykonane i jednolite ultracienkie ścianki pozwalają na szybki transfer ciepła i spójne wyniki amplifikacji
Cechy i korzyści
  • Nie zawiera inhibitorów RNazy, DNazy, DNA i PCR
  • Kompatybilność ze standardowymi urządzeniami
  • Ultra cienkościenne studzienki na probówki
  • Alfanumeryczne siatki referencyjne
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)