Merck
MTCP520050U
MTC Bio ProPette LE Adjustable Pipettor
capacity 5-50 μL
Synonim(y):
pipette
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P5200-50U
pojemność
5-50 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ProPette LE, 5 to 50µL
Cechy i korzyści
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (0.1µL-10mL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio