MTCP520020U
MTC™ Bio ProPette™ LE Adjustable Pipettor
capacity 2-20 μL
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Właściwości
adjustable
manual
no. of channels 1
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC™ Bio P5200-20U
pojemność
2-20 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
12390 LE, od 2 do 20 µl
Pipety jednokanałowe ProPette LE™ zapewniają maksymalną precyzję przy praktycznie każdej możliwej objętości. Są one wyposażone w cyfrowy mikrometr, który można regulować w celu precyzyjnej kontroli objętości, a także mechaniczną blokadę objętości umieszczoną w górnej części pipety, którą można włączać i wyłączać jedną ręką. Pipety te są lekkie i precyzyjnie wyważone, co zapewnia maksymalną ergonomię.
Cechy i korzyści
- Regulacja za pomocą blokady Roto-Lock
- Niewielka waga i zredukowane siły
- Pełny zakres objętości (0,1µL-10mL)
- Najwyższa dokładność i powtarzalność
- Wyjątkowy komfort użytkowania
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)