Kluczowe dokumenty
MTCP520010M
MTC Bio ProPette LE Adjustable Pipettor
capacity 1-10 μL
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Właściwości
adjustable
manual
no. of channels 1
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio P5200-10M
pojemność
1-10 μL
Opis ogólny
12390 LE, 1 do 10 ml
Pipety jednokanałowe ProPette LE zapewniają maksymalną precyzję przy praktycznie każdej możliwej objętości. Są one wyposażone w cyfrowy mikrometr, który można regulować w celu precyzyjnej kontroli objętości, a także mechaniczną blokadę objętości umieszczoną w górnej części pipety, którą można włączać i wyłączać jedną ręką. Pipety te są lekkie i precyzyjnie wyważone, co zapewnia maksymalną ergonomię.
Cechy i korzyści
  • Regulacja za pomocą blokady Roto-Lock
  • Niewielka waga i zredukowane siły
  • Pełny zakres objętości (0,1µL-10mL)
  • Najwyższa dokładność i powtarzalność
  • Wyjątkowy komfort użytkowania
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)